Merck
BR759700
BRAND® stand for disposal bags
includes pack of 100 bags, PP
別名:
Accessories, Disposable Bags, Stands
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.35
物質
epoxy-coated (steel wire, with rubber feet)
特徴
includes pack of 100 bags, PP
包装
pack of 100 bags
メーカー/製品名
BRAND 759700
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
Bags must be open during sterilization. Autoclavable (121°C)
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)