Merck
Z675555
ポリプロピレンカーボイ
size 10 L
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥14,950
¥14,950
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥14,950
About This Item
UNSPSCコード:
41121820
NACRES:
NB.35
¥14,950
Check Cart for Availability
メーカー/製品名
Bel-Art F10794-0025
サイズ
10 L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
構造全体が、121°C(華氏250度)のオートクレーブ可能、耐薬品性のポリプロピレン製です。オートクレーブ時には、キャップを外してください。
  • 83 mm密閉キャップ、シリコン製ガスケット付き
  • 持ち運ぶときや注ぐとき用に1つの大きな取っ手付き
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 3
1 of 3
質問
  1. How does this product interact with concentrated bleach?
    1 回答
    1. If the sodium hypochlorite (bleach) concentration is 20% or less, the chemical compatibility is excellent. If the sodium hypochlorite concentration is 100%, then the chemical compatibility is less optimal.