Merck
B7026
サンバッグ、透明
pore size 0.02 μm, Autoclavable
別名:
透明バッグ
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.22
特徴
with attached stainless steel Poros filter
W × H × L
320 mm × 450 mm × 200 mm
フィルタL × W
45 mm × 42 mm
フィルタサイズ
24 mm
ポアサイズ
0.02 μm
アプリケーション
agriculture
詳細
もともとキノコ培養用に開発されたこの袋は、マイクロシュートの培養にも適用できます。
アプリケーション
透明なサンバッグは、ポットや容器に植えたCichorium intybus LPinus resinosaの苗を覆って確実に成長させるために使われています。Pistacia veraの草本に存在するXanthomonas株の病原性を調べる培養チューブの設置にも使用されています。
特徴および利点
  • 安定性を高めるマチ付きの四角い底部
  • ガス交換用Porosステンレスフィルター
文書ライブラリにアクセスする
The Rhizophagus irregularis Genome Encodes Two CTR Copper Transporters That Mediate Cu Import Into the Cytosol and a CTR-Like Protein Likely Involved in Copper Tolerance
Tamara G, et al.
Frontiers in Plant Science, 10 (2019)
Exploring interactions between saprotrophic microbes and ectomycorrhizal fungi using a protein?tannin complex as an N source by red pine (Pinus resinosa)
Tiehang W, et al.
The New phytologist (2003)
Genetic, phenotypic and pathogenic diversity among xanthomonads isolated from pistachio (Pistacia vera) in Australia
Marefat A, et al.
Plant Pathology, 55(5), 639-649 (2006)