BR701368
BRAND® cover mat for 96-well plates, deep-well
2 mL low profile, TPE, non-sterile
別名:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Plates, Sample Storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
50 EA
¥67,120
¥67,120
Check Cart for Availability
すべての画像(1)
サイズを選択してください
表示を変更する
50 EA
¥67,120
About This Item
UNSPSCコード:
41121800
NACRES:
NB.22
¥67,120
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
TPE
無菌性
non-sterile
包装
pack of 50 ea
メーカー/製品名
BRAND 701368
サイズ
96 well
関連するカテゴリー
詳細
These mats provide a reliable barrier to minimize evaporation and contamination during experiments. Cover mats reduce the maximum volume of wells. Adhesive sealing films can also be used.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
この製品を見ている人はこちらもチェック