¥87,530
Check Cart for Availability
おすすめの製品
物質
silicone (research-grade)
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc AM-750UL-RD
Corning
包装
pkg of 5x10mats/cs
詳細
- Axygen® silicone sealing mat is ideal for use with 96 round well deep-well plates and 96-well ELISA plates.
- Sealing mats reduce evaporation in PCR and storage applications
- Made of autoclavable research-grade silicone
- Reusable by following a bleach wash and ethanol rinse protocol.
- Optimized to fit Axygen® MTS system, 1.0 mL Greiner and Corning deep well plates.
法的情報
Axygen is a registered trademark of Corning, Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
ライフサイエンス、有機合成、材料科学、クロマトグラフィー、分析など、あらゆる分野の研究に経験のあるメンバーがおります。.
製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)