Merck
AXYAM2MLSQ
シーリングマット
for 2 mL square deep well plates, size 96 wells, pkg of 5x10mats/cs
別名:
96 multiwell plate, 96 well PCR plate, 96 well microplate, 96 well microtiter plate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥52,580
¥52,580
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥52,580
About This Item
UNSPSCコード:
41122410
NACRES:
NB.22
¥52,580
Check Cart for Availability
物質
silicone (research-grade)
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
Axygen Inc AM-2ML-SQ
Corning
包装
pkg of 5x10mats/cs
サイズ
96 wells
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)