Merck
BR701360
BRAND® mat cover for deep well plate
polyethylene, volume 1.1 mL, size 96 wells
別名:
Accessories, Cover mats, Deep-well Plates, Sample Storage
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
24 EA
¥26,810
¥26,810
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
24 EA
¥26,810
About This Item
UNSPSCコード:
41122102
NACRES:
NB.22
¥26,810
Check Cart for Availability
物質
polyethylene
無菌性
non-sterile
メーカー/製品名
BRAND 701360
サイズ
1.2 mL , elevated skirt
96 wells
容量
1.1 mL
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
These cover mats reduce the maximum volume of wells but minimize evaporation.They can be used in conjunction with adhesive sealing films for added protection and containment.
法的情報
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)