Merck
BAF203071825
SP Bel-Art® Safe-Lab Therm-O-Vac Joint Adapter
for for 24/40 Tapered Joints
別名:
thermovac adapter
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
UNSPSCコード:
41122800
NACRES:
NB.43
現在、価格および在庫状況を閲覧できません。
包装
pack of 1 ea
メーカー/製品名
Bel-Art F20307-1825
穴径
6 mm
フィッティング
for for 24/40 Tapered Joints
詳細
PTFE adapter with Viton® O-ring on the body, screw cap and hose connection.
特徴および利点
Not autoclavable
法的情報
Bel-Art is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Viton is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)