Merck
Z282162
Keck® Quick-ディスコネクトアダプター
flask/bulkhead adapter, white
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 PKG
¥22,480
¥22,480
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 PKG
¥22,480
About This Item
UNSPSCコード:
41121815
NACRES:
NB.35
¥22,480
Check Cart for Availability
包装
pkg of 10 ea
white
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
ガラス器具のチューブと他のチューブを、1/4回転するだけで安全かつ容易に接続、分離します。
・ガラスポートの破損を解消、チューブのねじれを防止
・ポリブチレンテレフタレート(PBT)製の本体は、392°F(200°C)まで安全
・エチレンプロピレンゴム(EPDM)製のOリングおよびガスケットは、302°F(150°C)まで安全
チューブ同士の接続(選択):
1.チューブカップリングアダプター1個
2.チューブアダプター2個(両管径が同一の場合、異なる場合とも対応)
チューブとガラス器具との接続(選択):
1.チューブアダプター1個(所望の管径により影響の可能性あり)
2.ガラス器具用アダプター1個(特定のガラス器具ポートのサイズ、ねじ込みや引っかけ部分のタイプにより影響の可能性あり)
チューブとガラス器具、水槽、または壁との接続(選択):
1.フラスコ/バルクヘッドアダプター
2.適切なチューブアダプター
Allows tubing adapter to fit through glassware, tanks, or walls
アプリケーション
チュービングアダプター(Z282170、Z282189)と併用
法的情報
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)