Merck
Z215457
Rigid PTFE sleeve
joint: ST/NS 34/45
別名:
ptfe sleeves
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥5,227
¥5,227
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥5,227
About This Item
UNSPSCコード:
41100000
NACRES:
NB.35
¥5,227
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS34/45
メーカー/製品名
Cowie
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
繰り返し使用に耐え、取り扱いが容易な丈夫なグリップリングが付いた、堅固なPTFEスリーブ。横台形シーリングリングによって、280°Cまでグリースなしで高真空性能が実現できます。
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)