Merck
SYNS532440
Synthware PTFE stopper with extraction nut
joint: ST/NS 24/40
別名:
Synthware S532440
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥6,825
¥6,825
Check Cart for Availability
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥6,825
About This Item
UNSPSCコード:
41122500
NACRES:
NB.51
¥6,825
Check Cart for Availability
ジョイント
joint: ST/NS24/40
包装
pkg of 1 ea
メーカー/製品名
Synthware S532440
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
PTFE stopper has a Nylon extraction nut permitting easy removal of the stopper from the glass outer joint.
法的情報
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)