Merck
768375
Sigma-Aldrich
アゾビスイソブチロニトリル
12 wt. % in acetone
別名:
2,2'-アゾビス(2-メチルプロピオニトリル) 溶液, ラジカル開始剤, α,α'-アゾイソブチロニトリル 溶液, AIBN 溶液
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H12N4
CAS番号:
分子量:
164.21
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
フォーム
liquid
品質水準
濃度
12 wt. % in acetone
屈折率
n20/D 1.368
密度
0.808 g/mL at 25 °C
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)(\N=N\C(C)(C)C#N)C#N
InChI
1S/C8H12N4/c1-7(2,5-9)11-12-8(3,4)6-10/h1-4H3/b12-11+
InChI Key
OZAIFHULBGXAKX-VAWYXSNFSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アゾビスイソブチロニトリル(AIBN)はアゾ化合物であり、フリーラジカル開始剤として広く使用されています。この化合物は、不安定な炭素-窒素共有結合を有し、熱的、化学的または光化学的条件下で等方性の切断を受けて、フリーラジカルを生成します。これらは、ハロゲン化、ビニル単量体の重合、グラフト化反応、ゴムおよび不飽和重合体の硬化、ポリオレフィンの架橋など多くの反応に有用です。
アプリケーション
  • 高度に架橋されたポリ(ジビニルベンゼン)(PDVB)ポリマーの合成の開始剤として使用されます。
  • 2-ヒドロキシエチルメタクリレート(HEMA)の重合プロセスの開始剤として使用されます。
特徴および利点
ある溶媒から別の溶媒へと大きな変動なしに、良好な速度で単分子的に分解します。
ピクトグラム
FlameExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
引火点(°F)
1.4 °F
引火点(℃)
-17 °C
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
消防法
第5類:自己反応性物質
アゾ化合物
危険等級I
第一種自己反応性物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
768375-500ML:4548173334349
768375-VAR:
768375-BULK:
768375-100ML:4548173334332
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Biomaterials based on 2-hydroxyethyl methacrylate: the influence of the initiator type
Nita, L. E., Chiriac, A. P., Nistor, M. T., & Stoica, I.
Rev. Roum. Chim., 56(5), 537-543 (2011)
Synthesis of highly cross-linked polymers in supercritical carbon dioxide by heterogeneous polymerization.
Cooper, A. I., Hems, W. P., & Holmes, A. B.
Macromolecules, 32(7), 2156-2166 (1999)
Selected radical azoinitiators in the synthesis of solvent-borne acrylic pressure-sensitive adhesives
Pabin-Szafko, B., Wisniewska, E., & Czech, Z.
Chemistry and Chemical Technology, 3(2), 101-106 (2009)
Initiator efficiency in radical polymerization
Walling, C.
Journal of Polymer Science, 14(74), 214-217 (1954)
Lianghui Liu et al.
Organic letters, 14(22), 5692-5695 (2012-10-31)
In the presence of a catalytic amount of radical initiator AIBN, primary amines are oxidatively coupled to imines and tertiary amines are cyanated to α-aminonitriles. These "metal-free" aerobic oxidative coupling reactions may find applications in a wide range of "green"