Merck
292842
Sigma-Aldrich
(+)-(4,6-O-Benzylidene)methyl-α-D-glucopyranoside
97%
別名:
4,6-O-Benzylidene-methyl-α-D-glucopyranoside, Methyl 4,6-O-benzylidene-α-D-glucopyranoside
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C14H18O6
CAS番号:
分子量:
282.29
Beilstein:
89619
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352201
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
光学活性
[α]19/D +113.1°, c = 1 in chloroform
mp
164-165 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CO[C@H]1O[C@@H]2COC(O[C@H]2[C@H](O)[C@H]1O)c3ccccc3
InChI
1S/C14H18O6/c1-17-14-11(16)10(15)12-9(19-14)7-18-13(20-12)8-5-3-2-4-6-8/h2-6,9-16H,7H2,1H3/t9-,10-,11-,12-,13?,14+/m1/s1
InChI Key
VVSWDMJYIDBTMV-BTZLDLHRSA-N
アプリケーション
Chiral building block. Important intermediate in the preparation of various sugars.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
292842-BULK:
292842-25G:
292842-VAR:
292842-5G:
試験成績書(COA)