Merck
B59209
Sigma-Aldrich
4-ブロモベンゾイルクロリド
98%
別名:
4-Bromo-1-benzenecarbonyl chloride, p-Bromobenzoyl chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥3,800
25 G
¥7,200
¥3,800
単価¥5,380割引29%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥3,800
25 G
¥7,200
About This Item
化学式:
BrC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
219.46
Beilstein:
636641
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
フォーム:
crystals
アッセイ:
98%
¥3,800
単価¥5,380割引29%
在庫あり詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
フォーム
crystals
bp
174 °C/102 mmHg (lit.)
mp
36-39 °C (lit.)
保管温度
2-8°C
SMILES記法
ClC(=O)c1ccc(Br)cc1
InChI
1S/C7H4BrClO/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10/h1-4H
InChI Key
DENKGPBHLYFNGK-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
Jan Code
B59209-25G:
B59209-BULK:
B59209-10G:
B59209-VAR:
B59209-1KG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Akira Miyagaki et al.
Langmuir : the ACS journal of surfaces and colloids, 35(30), 9761-9768 (2019-06-15)
Poly(ether ether ketone) (PEEK) possesses attractive mechanical and thermal properties but demonstrates poor adhesion. To overcome this disadvantage, in this study, the surface modification of PEEK or PEEK-based carbon-fiber-reinforced thermoplastics (CFRTP) was performed through the Friedel-Crafts reaction and successive epoxidation.