Merck
230243
Sigma-Aldrich
3-メトキシベンゾイルクロリド
99%
別名:
m-アニソイルクロリド
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥3,970
25 G
¥18,900
¥3,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥3,970
25 G
¥18,900
About This Item
化学式:
CH3OC6H4COCl
CAS番号:
分子量:
170.59
Beilstein:
386659
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥3,970
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
99%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.558 (lit.)
bp
123-125 °C/15 mmHg (lit.)
密度
1.214 g/mL at 25 °C (lit.)
官能基
acyl chloride
SMILES記法
COc1cccc(c1)C(Cl)=O
InChI
1S/C8H7ClO2/c1-11-7-4-2-3-6(5-7)8(9)10/h2-5H,1H3
InChI Key
RUQIUASLAXJZIE-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
ピクトグラム
CorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
197.6 °F - closed cup
引火点(℃)
92 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第三石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
230243-BULK:
230243-5G:
230243-VAR:
230243-100G:
230243-25G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ataf Ali Altaf et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 47(34), 11769-11781 (2018-08-18)
Twenty-three compounds in two series of ferrocene-based anilides, with the general formula C5H5-Fe-C5H4-C6H4-NH-CO-C6H4-R (where R = H, F, Cl, CH3 and OCH3), have been successfully synthesized. The compounds were characterized by elemental analysis and FTIR, 1H NMR and 13C NMR