Merck
ALD00110
Sigma-Aldrich
Diethyl 1,2,3-triazine-4,6-dicarboxylate
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥21,200
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥21,200
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H11N3O4
分子量:
225.20
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥21,200
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
アッセイ
≥95%
フォーム
solid
保管温度
2-8°C
SMILES記法
O=C(OCC)C1=NN=NC(C(OCC)=O)=C1
InChI
1S/C9H11N3O4/c1-3-15-8(13)6-5-7(11-12-10-6)9(14)16-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
InChI Key
WSXMBZCJYIARRQ-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
1,2,3-Triazines have been shown to be reactive substrates in inverse electron demand Diels-Alder strategies. Recent examples by the Boger Research Group have utilized this reactive motif in the construction of highly functionalized N-containing heterocycles.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
ALD00110-VAR:
ALD00110-BULK:
ALD00110-100MG:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
資料
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.
関連コンテンツ
Boger Lab utilizes nature's solutions in complex natural products, extending them through rational design for improved biological outcomes.