Merck
ALD00554
Sigma-Aldrich
5-phenyl-1,2,3-triazine
≥95%
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥80,500
¥80,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥80,500
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C9H7N3
CAS番号:
分子量:
157.17
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥80,500
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
flakes
mp
141-146 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
C1(C2=CC=CC=C2)=CN=NN=C1
InChI
1S/C9H7N3/c1-2-4-8(5-3-1)9-6-10-12-11-7-9/h1-7H
InChI Key
KJZQIXWSZPPOHO-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
詳細
5-Phenyl-1,2,3-triazine is a phenyl triazine derivative. 5-phenyl-1,2,3-triazine exhibits electronic and nonlinear optical properties.[1] 5-Phenyl-1,2,3-triazine can be prepared from 4-bromopyrazole. It undergoes Diels-Alder reaction with ketene acetal.[2]
アプリケーション
The following 1,2,3-triazine was reported by Boger and coworkers to undergo an Inverse Electron Demand Diels-Alder with electron rich dienophiles to afford nitrogen-containing heterocycles, more specifically pyrimidines and novel-substituted pyridines.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Investigation of torsional barriers and nonlinear optical (NLO) properties of phenyltriazines.
Alyar H, et al.
Journal of Molecular Structure, 834, 516-520 (2007)
Erin D Anderson et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(31), 12285-12292 (2011-07-09)
A systematic study of the inverse electron demand Diels-Alder reactions of 1,2,3-triazines is disclosed, including an examination of the impact of a C5 substituent. Such substituents were found to exhibit a remarkable impact on the cycloaddition reactivity of the 1,2,3-triazine
資料
Inverse electron demand Diels-Alder reactions enable total synthesis of natural products with heteroaromatic ring systems.