蒸気密度
>1 (vs air)
アッセイ
97%
フォーム
liquid
屈折率
n20/D 1.406 (lit.)
bp
78 °C/21 mmHg (lit.)
密度
0.903 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CCO[Si](CC=C)(OCC)OCC
InChI
1S/C9H20O3Si/c1-5-9-13(10-6-2,11-7-3)12-8-4/h5H,1,6-9H2,2-4H3
InChI Key
UMFJXASDGBJDEB-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
69.8 °F - closed cup
引火点(℃)
21 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第二石油類
危険等級III
非水溶性液体
Jan Code
A36301-5G:
A36301-BULK:
A36301-VAR:
A36301-25G:
この製品を見ている人はこちらもチェック