Merck
510262
Sigma-Aldrich
メタアリルトリメチルシラン
97%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
H2C=C(CH3)CH2Si(CH3)3
CAS番号:
分子量:
128.29
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
97%
bp
109-111 °C (lit.)
密度
0.73 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
CC(=C)C[Si](C)(C)C
InChI
1S/C7H16Si/c1-7(2)6-8(3,4)5/h1,6H2,2-5H3
InChI Key
OWVJMAKUWHECNI-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Flame
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Flam. Liq. 2
保管分類コード
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
引火点(°F)
21.0 °F - closed cup
引火点(℃)
-6.11 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
510262-BULK:
510262-10ML:
510262-VAR:
試験成績書(COA)