Merck
539279
Sigma-Aldrich
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers
96%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
CH2=CH(CH2)6SiCl3
CAS番号:
分子量:
245.65
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
96%
不純物
10-15% internal olefin isomers
屈折率
n20/D 1.458 (lit.)
bp
223-224 °C (lit.)
密度
1.07 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES記法
Cl[Si](Cl)(Cl)CCCCCCC=C
InChI
1S/C8H15Cl3Si/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11/h2H,1,3-8H2
InChI Key
MFISPHKHJHQREG-UHFFFAOYSA-N
詳細
Octenyltrichlorosilane, mixture of isomers (OTTS) is a derivative of trichlorosilane that forms a self-assembled monolayer (SAM) on a variety of substrates. It can be utilized in adhesion promotion and in the modification of surface characteristics.
アプリケーション
OTTS forms a SAM on silica coated alumina implants which find potential application in orthopedics as a useful biomaterials.
ピクトグラム
Corrosion
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
保管分類コード
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
201.0 °F - closed cup
引火点(℃)
93.9 °C - closed cup
個人用保護具 (PPE)
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
適用法令
消防法
第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
塩素化けい素化合物
危険等級I
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
Jan Code
539279-BULK:
539279-VAR:
539279-25ML:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Synchrotron radiation stimulated etching of SiO2 thin films with a co contact mask for the area-selective deposition of self-assembled monolayer
Wang C and Urisu T
Japanese Journal of Applied Physics, 42(6S), 4016-4016 (2003)