Merck
643645
Sigma-Aldrich
シリカ、メソ構造
MCM-41 type (hexagonal)
別名:
シリカ, 二酸化ケイ素
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
SiO2
CAS番号:
分子量:
60.08
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
形状
powder
表面積
~1000 m2/g , BET
ユニットセルサイズ
4.5-4.8 nm
ポアサイズ
0.98 cm3/g pore volume
2.1-2.7 nm pore size
bp
2230 °C (lit.)
mp
>1600 °C (lit.)
かさ密度
0.34 g/mL
アプリケーション
battery manufacturing
SMILES記法
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI Key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
シリカ、メソ構造(MCM-41)は、2D六方晶相を持つ低密度組織化メソポーラスシリケートシステムの一部であり、第4級ハロゲン化アンモニウム界面活性剤の存在下で調製されます。本化合物は、直径1.5〜10 nm、比表面積1,500 m2/gであり、規則的な大細孔を有しています。
アプリケーション
MCM-41は、白金錯体と組み合わせて発光性酸素センシング材料を開発することができる基材として使用することができます。また、本化合物はCO2回収アプリケーションで吸着剤として使用することができます。表面官能化MCM-41は、ビスフェノールAの合成における触媒として使用することができます。
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
643645-BULK:
643645-5G:4548173945200
643645-VAR:
643645-25G:4548173945194
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 5
1 of 5
シリカ SBA-15, pellet, diam. × thickness 2 mm × 5 mm
Sigma-Aldrich
900775
シリカ
シリカ nanoparticles, mesoporous, 200 nm particle size, pore size 4 nm
Sigma-Aldrich
748161
シリカ
シリカ mesoporous, 1 μm particle size, pore size ~2 nm
Sigma-Aldrich
806811
シリカ
シリカ mesoporous SBA-15, <150 μm particle size, pore size 6 nm, amine functionalized
Sigma-Aldrich
900780
シリカ
シリカ mesoporous MCM-48, <15 μm particle size, pore size 3 nm, thiol functionalized
Sigma-Aldrich
900783
シリカ
Chiral mesostructured silica nanofibers of MCM-41
Wang B, et al.
Angewandte Chemie (International ed. in English), 45(13), 2088-2090 (2006)
Adsorption of CO2-containing gas mixtures over amine-bearing pore-expanded MCM-41 silica: application for gas purification
Belmabkhout Y, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 49(1), 359-365 (2009)
In situ investigations on cetyltrimethylammonium surfactant/silicate systems, precursors of organized mesoporous MCM-41-type siliceous materials
Frasch J, et al.
Langmuir, 16(23), 9049-9057 (2000)
Oxygen sensing materials based on mesoporous silica MCM-41 and Pt (II)-porphyrin complexes
Zhang H, et al.
Journal of Materials Chemistry, 15(31), 3181-3186 (2005)
Effect of surface functionalization of MCM-41-type mesoporous silica nanoparticles on the endocytosis by human cancer cells
Slowing I, et al.
Journal of the American Chemical Society, 128(46), 14792-14793 (2006)
資料
Mesoporous Materials include a range of high surface area porous silicates with applications in gas adsorption, drug delivery, diagnostics and catalysis.
メソポーラス材料は広範囲の高表面積多孔質シリコンを含み、これらの材料はガス吸着、薬物送達、診断、触媒作用などに応用されています。
均一かつ多様な形状の細孔を有する高表面積メソポーラスシリカは、ナノ材料合成、触媒、薬物送達、CO2回収、廃水処理、屋内空気浄化などのさまざまな分野で使用されています。
Mesoporous silica used in wastewater remediation, air cleaning, catalysis, bio-catalysis, and drug delivery.
すべて表示