Merck
96835
Sigma-Aldrich
Z-Lys(Z)-OH
≥98.0% (TLC)
別名:
N,N′-Di-Cbz-L-lysine, Nα,Nε-Di-Z-L-lysine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H5CH2O2CNH(CH2)4CH(NHCO2CH2C6H5)CO2H
CAS番号:
分子量:
414.45
Beilstein:
1897206
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352209
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥98.0% (TLC)
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
[H][C@@](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)(NC(=O)OCc2ccccc2)C(O)=O
InChI
1S/C22H26N2O6/c25-20(26)19(24-22(28)30-16-18-11-5-2-6-12-18)13-7-8-14-23-21(27)29-15-17-9-3-1-4-10-17/h1-6,9-12,19H,7-8,13-16H2,(H,23,27)(H,24,28)(H,25,26)/t19-/m0/s1
InChI Key
BLZXFNUZFTZCFD-IBGZPJMESA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96835-25G:
96835-VAR:
96835-BULK:
96835-5G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)