product name
H-Lys(Z)-OH, ≥99.0% (NT)
アッセイ
≥99.0% (NT)
形状
powder
光学活性
[α]20/D +15.5±1°, c = 1% in 1 M HCl
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
mp
259 °C (dec.) (lit.)
アプリケーション
peptide synthesis
SMILES記法
N[C@@H](CCCCNC(=O)OCc1ccccc1)C(O)=O
InChI
1S/C14H20N2O4/c15-12(13(17)18)8-4-5-9-16-14(19)20-10-11-6-2-1-3-7-11/h1-3,6-7,12H,4-5,8-10,15H2,(H,16,19)(H,17,18)/t12-/m0/s1
InChI Key
CKGCFBNYQJDIGS-LBPRGKRZSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
96840-BULK:
96840-10G:
96840-1G:
96840-50G:
96840-VAR:
試験成績書(COA)