Merck
935492
Sigma-Aldrich
Potassium hexachlororuthenate(IV)
powder, 99.99% trace metals basis
別名:
Potassium hexachlororuthenate(IV), Potassium hexachlororuthenium, Potassium ruthenium chloride, Potassium ruthenium(IV) chloride
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
K2RuCl6
CAS番号:
分子量:
391.98
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.21
品質水準
アッセイ
(Gravimetric analysis of Ru)
99.99% trace metals basis
形状
powder
不純物
≤150 ppm trace metals
brown to very dark brown
pH
1-9
溶解性
water: soluble
SMILES記法
[K][K].Cl[Ru](Cl)(Cl)(Cl)(Cl)Cl
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Potassium hexachlororuthenate(IV) is a dark red to brown crystalline powder. The compound is soluble in water, alcohol and acetone. In general, ruthenium(III) chloride is combined with potassium chloride in the presence of chlorine gas to produce, Potassium hexachlororuthenate(IV).
アプリケーション
It is extensively employed as a catalyst in chemical synthesis reactions such as alcohol and aldehyde oxidation. It′s also utilised as a starting point for the synthesis of additional ruthenium compounds including ruthenium(III) oxide.
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
935492-2G:
935492-BULK:
935492-VAR:
935492-10G:
試験成績書(COA)