Merck
704113
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes), 0.7-1.3 nm diameter
別名:
CHASM, CNT, Signis®CG100, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥32,900
1 G
¥91,400
¥32,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥32,900
1 G
¥91,400
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥32,900
出荷可能日2025年4月16日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
G/D Ratio: ≥15 (Raman 633 nm)
Median length: 1 μm
アッセイ
≥90% carbon basis (≥70% as carbon nanotubes)
フォーム
powder (freeze-dried)
メーカー/製品名
Signis® CG100
表面積
≥700 m2/g
不純物
≤5 wt. % Moisture content
直径
0.7-1.3 nm
平均直径
0.82 nm
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
かさ密度
0.1 g/cm3
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
CHASMの特許取得済みCoMoCAT合成技術を使用して生産されたSignis®CG100は、優れた導電性と高い炭素純度を提供する経済的な単層カーボン・ナノチューブ製品です。
アプリケーション
キラリティーの厳密な制御がさほど重要ではない導電性コーティングで使用するのに適しています。
単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、優れた生理化学的、 熱機械的および電気化学的特性を有する炭素質材料のクラスに分類されます。この材料は、太陽電池、光触媒、薄膜導体、電界効果トランジスタ(FET)、バイオセンサー、ガスセンサー、スーパーキャパシタおよびナノ機械共振器などの、さまざまな持続可能エネルギーの用途に使用できます。[1][2][3][4][5][6][7]
調製ノート
CoMoCAT触媒的化学気相成長(CVD)法
法的情報
CHASM is a trademark of Chasm Advanced Materials
CoMoCAT is a trademark of Chasm Advanced Materials
Signis is a registered trademark of Chasm Advanced Materials
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
704113-VAR:
704113-BULK:
704113-250MG:
704113-1G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
William R A Wichert et al.
Journal of the American Society for Mass Spectrometry, 30(8), 1406-1415 (2019-03-13)
Proteinaceous toxins are harmful proteins derived from plants, bacteria, and other natural sources. They pose a risk to human health due to infection and also as possible biological warfare agents. Paper spray mass spectrometry (PS-MS) with wipe sampling was used
"Investigation of the rheological, dynamic mechanical, and tensile properties of single-walled carbon nanotubes reinforced poly (vinyl chloride)
Abu-Abdeen M.
Journal of Applied Polymer Science, 124(4), 3192-3199 (2012)
Self-assembled nanodielectrics (SANDs) for unconventional electronics.
Facchetti A and Marks TJ
Material Matters, 4, 64-67 (2009)
Thermophysical and electrical characterization of PVC?SWNT nanocomposites
Aljaafari AA, et al.
Composites Part A: Applied Science and Manufacturing, 42(14), 394-399 (2011)
Single-walled carbon nanotube (SWNT)-carboxymethylcellulose (CMC) dispersions in aqueous solution and electronic transport properties when dried as thin film conductors
Young BR and Aminayi P
Journal of Dispersion Science and Technology, 39(11), 1613-1626 (2018)
資料
The CoMoCAT® method of single-walled carbon nanotube (SWNT) synthesis yields high purity SWNTs with specific chiralities and narrow distributions of tube diameters.
CoMoCAT法によって製造された単層カーボンナノチューブ製品の特性評価について解説します。
Composite materials with micron scale reinforcements offer tailored properties for various applications.
Single-Walled Carbon Nanotubes synthesized by the Super-Growth Method & their properties & applications, including dispersing SGCNTs, SGCNT-polymer composites & SGCNT-metal composites are discussed.
すべて表示
プロトコル
典型的には、単層カーボンナノチューブ(SWCNT)表面に界面活性剤を吸着させ、溶液を超音波処理することで、ナノチューブの分散およびバンドルとよばれる束状構造の剥離を行うことができます。
Surfactant-assisted dispersion of single-walled carbon nanotubes for debundling or exfoliation in dispersion procedures.
質問
1–3/3 質問  
  1. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 回答
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.
      役に立ちましたか?
  2. Are these single-walled carbon nanotubes surface modified?
    1 回答
    1. No, these single-walled carbon nanotubes do not have surface modifications.
      役に立ちましたか?
  3. How are these single-walled carbon nanotubes produced?
    1 回答
    1. These single-walled carbon nanotubes are produced by CoMoCAT® Catalytic Chemical Vapor Deposition (CVD).  Processing is done to remove amorphous carbon, and HF (aq) is used to remove the silica support and some metals.