Merck
93161
Sigma-Aldrich
3-(Aminomethyl)benzoic acid hydrochloride
≥98.0% (HPLC)
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C8H9NO2 · HCl
CAS番号:
分子量:
187.62
Beilstein:
3697656
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352200
PubChem Substance ID:
アッセイ
≥98.0% (HPLC)
フォーム
solid
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
2-8°C
SMILES記法
Cl.NCc1cccc(c1)C(O)=O
InChI
1S/C8H9NO2.ClH/c9-5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11;/h1-4H,5,9H2,(H,10,11);1H
InChI Key
SJCCOASSOPUHEN-UHFFFAOYSA-N
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
93161-VAR-F:
93161-1G-F:
93161-BULK-F:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)