Merck
M23527
Sigma-Aldrich
3-(4-メトキシフェニル)プロピオン酸
98%
別名:
4-メトキシヒドロ桂皮酸
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥7,790
25 G
¥12,900
100 G
¥27,900
¥7,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥7,790
25 G
¥12,900
100 G
¥27,900
About This Item
化学式:
CH3OC6H4CH2CH2CO2H
CAS番号:
分子量:
180.20
Beilstein:
1953326
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
¥7,790
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
98%
mp
98-100 °C (lit.)
SMILES記法
COc1ccc(CCC(O)=O)cc1
InChI
1S/C10H12O3/c1-13-9-5-2-8(3-6-9)4-7-10(11)12/h2-3,5-6H,4,7H2,1H3,(H,11,12)
InChI Key
FIUFLISGGHNPSM-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
適用法令
Jan Code
M23527-100G:
M23527-VAR:
M23527-25G:
M23527-10G:
M23527-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Naoki Umezawa et al.
Chembiochem : a European journal of chemical biology, 16(12), 1811-1819 (2015-07-22)
A versatile solid-phase approach based on peptide chemistry was used to construct four classes of structurally diverse polyamines with modified backbones: linear, partially constrained, branched, and cyclic. Their effects on DNA duplex stability and structure were examined. The polyamines showed