Merck
375438
Sigma-Aldrich
1,3-シクロヘキサンジカルボン酸, cis体およびtrans体混合物
98%
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
化学式:
C6H10(CO2H)2
CAS番号:
分子量:
172.18
MDL番号:
UNSPSCコード:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
アッセイ
98%
mp
132-141 °C (lit.)
SMILES記法
OC(=O)C1CCCC(C1)C(O)=O
InChI
1S/C8H12O4/c9-7(10)5-2-1-3-6(4-5)8(11)12/h5-6H,1-4H2,(H,9,10)(H,11,12)
InChI Key
XBZSBBLNHFMTEB-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
ピクトグラム
Exclamation mark
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
375438-VAR:
375438-1KG:
375438-5G:
375438-BULK:
375438-25G:
375438-250G:
試験成績書(COA)