製品名
R2R Monolayer large grain CVD graphene on copper foil, A5 size, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
Number of layer: Monolayer
特徴
avg. no. of layers 1
シート抵抗
280 Ω/sq ±10%
サイズ
110 μm × 110 μm ± 10%, grain size
厚さ
35 μm , Cu Foil
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
InChI Key
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
アプリケーション
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production.[1]
This large grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based FET[2], CVD graphene based sensors, and heterostructure based micro/nano electronics[3].
Application examples:
- Ultrafast Transistor
- Optical devices
- Bio/Gas Sensor
- Transparent Electrode
- Flexible Display
- Smart Coating
- Thermal management
注意
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
保管および安定性
法的情報
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
1D vdWHのレビュー:1D vdWHを使用したデバイスの材料、合成、光電子応用、課題、将来の展望について説明します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.