Merck
920053
Sigma-Aldrich
Graphene, monolayer film
large grain, CVD graphene on copper foil, A3 size
別名:
Roll-to-Roll graphene
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EACH
¥443,000
¥443,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EACH
¥443,000
About This Item
化学式:
C
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12141908
NACRES:
NA.23
¥443,000
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
R2R Monolayer large grain CVD graphene on copper foil, A3 size, avg. no. of layers, 1
品質水準
詳細
Growth method: roll-to-roll CVD
Number of layer: Monolayer
Raman intensity 2D/G: ≥1.5
特徴
avg. no. of layers 1
シート抵抗
280 Ω/sq ±10%
サイズ
110 μm × 110 μm ± 10% , grain size
厚さ
35 μm , Cu Foil
表面被覆率
surface coverage >98%
透過率
>97%
半導体特性
(mobility>3000 cm2/V·s) (Hall effect measurements)
SMILES記法
NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC.NC
InChI
1S/9CH5N/c9*1-2/h9*2H2,1H3
InChI Key
DXIFQVRACSPGSU-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Roll-to-roll, high-quality, monolayer CVD graphene with large grain size (∼110μm2) on copper foil, A3 size.
アプリケーション
Our Roll-to-Roll CVD graphene products are true monolayer high quality graphene, fabricated inside a Cleanroom, heavily monitored and QC to assure high reproducibility.
The roll-to-roll process allows continuous, large scale graphene production[1].
This large grain size product with low sheet resistance would enable unmatched reproducibility and allow high performance for CVD graphene based FET[2], CVD graphene based sensors, and heterostructure based micro/nano electronics[3].
Application examples:
  • Ultrafast Transistor
  • Optical devices
  • Bio/Gas Sensor
  • Transparent Electrode
  • Flexible Display
  • Smart Coating
  • Thermal management
保管および安定性
Avoid direct sun light, avoid high temperature, avoid high humidity, and avoid dust.
Be cautious not to drop
Keep away from contamination, heat, dust and flame etc.
法的情報
Product of LG Electronics, R&D use only
ピクトグラム
Environment
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1
保管分類コード
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 2
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Integrating graphene into semiconductor fabrication lines.
Daniel Neumaier et al.
Nature materials, 18(6), 525-529 (2019-05-23)
Hao-Ling Tang et al.
ACS nano, 11(12), 12817-12823 (2017-11-29)
Two-dimensional (2D) materials are drawing growing attention for next-generation electronics and optoelectronics owing to its atomic thickness and unique physical properties. One of the challenges posed by 2D materials is the large source/drain (S/D) series resistance due to their thinness
Bing Deng et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 31(9), e1800996-e1800996 (2018-10-03)
Chemical vapor deposition (CVD) is considered to be an efficient method for fabricating large-area and high-quality graphene films due to its excellent controllability and scalability. Great efforts have been made to control the growth of graphene to achieve large domain
資料
グラフェン電界効果トランジスタチップをご紹介します。研究初期での高品質GFETを製造するという負担をかけずに、アプリケーション主導の研究を可能にします。
1D vdWHのレビュー:1D vdWHを使用したデバイスの材料、合成、光電子応用、課題、将来の展望について説明します。
Review on 1D vdWHs: Discusses materials, synthesis, optoelectronic applications, challenges, and future perspectives for 1D vdWH-based devices.
Sigma-Aldrichではグラフェン、酸化グラフェン、還元型酸化グラフェン、グラフェン複合材料を、単層膜、分散液、インク、ペーストなどの多様な形態で取り揃えております。