Merck
915440
Sigma-Aldrich
酢酸鉛(II) 三水和物
99.999% trace metals basis, organic soluble for perovskites
別名:
Lead diacetate trihydrate, Plumbous acetate trihydrate
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥10,100
¥10,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥10,100
About This Item
化学式:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
379.33
Beilstein:
3730298
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352302
NACRES:
NA.23
¥10,100
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Lead(II) Acetate Trihydrate finds application in synthesis of perovksites based photovoltaic materials[1][2]. Our perovskite grade Lead(II) Acetate Trihydrate can readily be dissolved in DMF to yield 1M solution.
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
915440-VAR:
915440-5G:4548173368832
915440-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Lead acetate precursor based p-i-n perovskite solar cells with enhanced reproducibility and low hysteresis
Forgacs D, et al.
Journal of Material Chemistry A, 3, 14121-14125 (2015)
Fabricating High-Efficient Blade-Coated Perovskite Solar Cells under Ambient Condition Using Lead Acetate Trihydrate
Kong W, et al.
Solar RRL, 2(3), 1700214-1700214 (2018)
関連コンテンツ
有機無機ハライドペロブスカイトは、新規光吸収材料として注目されています。ペロブスカイト太陽電池は、塗布による作製が可能なため低コストでの製造が期待され、フレキシブルで軽量な太陽電池の実現に向けた研究が盛んにおこなわれています。
有機合成・材料科学のセールを開催中!約18,000点を希望販売価格が最大70%OFFでご提供