安全性情報
8.14619
Sigma-Aldrich
Ethylenediammonium diiodide
for synthesis
別名:
Ethylenediammonium diiodide
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C2H8N2 · 2HI
CAS番号:
分子量:
315.92
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352107
EC Index Number:
227-186-8
NACRES:
NA.22
Pricing and Inventory is not available. Please check the Merck website for more information.
品質水準
フォーム
powder
pH
4.0-6.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
SMILES記法
[I-].[I-].[N+H3]CC[N+H3]
InChI
1S/C2H8N2.2HI/c3-1-2-4;;/h1-4H2;2*1H
InChI Key
IWNWLPUNKAYUAW-UHFFFAOYSA-N
アナリシスノート
Assay (argentometric): ≥ 98.0 %
Identity (IR): passes test
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3