Merck
316512
Sigma-Aldrich
酢酸鉛(II) 三水和物
99.999% trace metals basis
別名:
二酢酸鉛三水和物
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
5 G
¥7,360
25 G
¥14,700
100 G
¥28,900
¥7,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
5 G
¥7,360
25 G
¥14,700
100 G
¥28,900
About This Item
化学式:
Pb(CH3CO2)2 · 3H2O
CAS番号:
分子量:
379.33
Beilstein:
3730298
EC Number:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
¥7,360
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99.999% trace metals basis
フォーム
solid
反応適合性
core: lead
mp
75 °C (dec.) (lit.)
SMILES記法
O.O.O.CC(=O)O[PbH2]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
InChI Key
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
酢酸鉛三水和物は75°Cで融解する白い結晶として現れ、水溶性で通常条件下で安定です。[1]
アプリケーション
酢酸鉛(II)三水和物は、白金黒微小電極の製作に使用された溶液の成分でした。[2]酢酸鉛三水和物はその他の鉛塩の製造に使用できます。酢酸鉛三水和物は、染色と捺染のために繊維業界で使用できます。塗料業界での酢酸鉛は、乾燥剤として、および化学合成における精製剤として作用します。[1]
ピクトグラム
Health hazardCorrosionEnvironment
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Lact. - Repr. 1A - STOT RE 1
ターゲットの組織
Central nervous system,Blood,Immune system,Kidney
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
適用法令
毒物及び劇物取締法
劇物
PRTR
特定第一種指定化学物質
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
316512-100G:4548173133423
316512-5G:4548173133447
316512-25G:4548173133430
316512-VAR:
316512-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
Raeyoung Kim et al.
Journal of neural engineering, 12(2), 026010-026010 (2015-03-05)
Platinum black (PtBK) has long been used for microelectrode fabrication owing to its high recording performance of neural signals. The porous structure of PtBK enlarges the surface area and lowers the impedance, which results in background noise reduction. However, the
Hazardous Chemicals: Safety Management and Global Regulations null
Electrochemical layer-by-layer approach to fabricate mechanically stable platinum black microelectrodes using a mussel-inspired polydopamine adhesive.
Kim R and Nam Y
Journal of Neural Engineering, 12(2) (2015)
Mi Jin Kim et al.
International journal of molecular sciences, 22(4) (2021-03-07)
Mercury is one of the detrimental toxicants that can be found in the environment and exists naturally in different forms; inorganic and organic. Human exposure to inorganic mercury, such as mercury chloride, occurs through air pollution, absorption of food or
Carbon-13 CP/MAS NMR and crystallographic investigations of the structure and solid-state transformations of lead (II) acetate trihydrate.
Bryant RG, et al.
Inorganic Chemistry, 23(22), 3580-3584 (1984)
資料
The properties of many devices are limited by the intrinsic properties of the materials that compose them.
ナノワイヤは、ナノスケールの電子的および構造的制御によってバルク材料の限界を克服し、次世代デバイスや応用の実現に貢献することが期待されています。
質問
1–2/2 質問  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 回答
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      役に立ちましたか?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 回答
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf