Merck
907286
Sigma-Aldrich
H-L-Photo-Proline hydrochloride
≥95%, for peptide synthesis
別名:
(S)-1,2,5-Triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥67,800
¥67,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥67,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C5H8ClN3O2
分子量:
177.59
UNSPSCコード:
12352101
NACRES:
NA.22
¥67,800
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
製品名
H-L-Photo-Proline hydrochloride, ≥95%
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: solution phase peptide synthesis
アプリケーション
peptide synthesis
保管温度
−20°C
アプリケーション
H-L-Photo-Proline HCl is a diazirine-containing proline amino acid and multifunctional probe building blocks. Its incorporation into peptides or small-molecule probes and tools allows for photoaffinity labeling of cellular targets and protein-protein interactions upon UV light (∼360 nm) irradiation to form a covalent bond. This and other multifunctional probe building blocks will continue to accelerate drug discovery research for probing cellular mechanisms, target ID/validation, and understanding traditionally undruggable targets. An Fmoc-protected version is also available as 907324.
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
関連製品
製品番号
詳細
価格
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
907286-100MG:
907286-VAR:
907286-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)