907324
Fmoc-L-photo-proline
≥95%
別名:
(S)-5-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonyl)-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, (S)-5-Fmoc-1,2,5-triazaspiro[2.4]hept-1-ene-6-carboxylic acid, Diazirine amino acid, Photo-Pro, Photo-crosslinking amino acid, Photoprobe building block
About This Item
おすすめの製品
アッセイ
≥95%
形状
powder
反応適合性
reaction type: Fmoc solid-phase peptide synthesis
mp
113-116 °C
アプリケーション
peptide synthesis
官能基
Fmoc
保管温度
−20°C
アプリケーション
Product can be used with our line of photoreactors: Including Penn PhD (Z744035) & SynLED 2.0 (Z744080)
その他情報
Peptidomimetic Antibiotics Target Outer-Membrane Biogenesis in Pseudomonas aeruginosa
Fishing for Drug Targets: A Focus on Diazirine Photoaffinity Probe Synthesis
Photo-affinity labeling (PAL) in chemical proteomics: a handy tool to investigate protein-protein interactions (PPIs)
関連製品
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Self-react. C
保管分類コード
5.2 - Organic peroxides and self-reacting hazardous materials
WGK
WGK 3
Jan Code
907324-VAR:
907324-100MG:
907324-BULK:
試験成績書(COA)