Merck
901634
Sigma-Aldrich
カーボン・ナノチューブ、単層
Low metal content, avg. no. of layers, 1
別名:
CNT, Tuball, SWCNT, SWNT, 単層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
25 G
¥224,000
¥224,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
25 G
¥224,000
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥224,000
出荷可能日2025年4月22日詳細
バルクの問い合わせ
詳細
Number of CNT layers: Single layer by TEM
アッセイ
≥93% (carbon as SWNT by TEM, TGA)
>99% (carbon content, EDX, TGA)
フォーム
powder
特徴
avg. no. of layers 1
L
>5 μm , By AFM
直径
1.2-2.0 nm , By Optical absorption
不純物
<1% Metal impurities (TGA, By EDX)
black
mp
3652-3697 °C (lit.)
密度
1.7-1.9 g/cm3 at 25 °C (lit.)
SMILES記法
[C]
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
特にエネルギー用途で用いられる、低鉄分、精製SWCNT粉末。
アプリケーション
カーボンナノチューブの単層(低金属含有)構造は、ヘテロ接合ソーラーセル、伸縮性のある電子部品、光検出器、p型熱電材料、水素貯蔵など、さまざまな用途に使用できます。[1][2][3][4][5]
単層カーボンナノチューブ(SWNT)は、化学的センシング、電界効果型トランジスタ(FET)、薄膜トランジスター(TFT)、水素貯蔵、触媒、DNA検出などのさまざまな用途に使用できます。[6][7][8]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901634-VAR:
901634-25G:
901634-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Significant enhancement of single-walled carbon nanotube based infrared photodetector using PbS quantum dots
Tang Y, et al.
IEEE Journal of Selected Topics in Quantum Electronics, 24(6), 1-8 (2018)
Aerosol-jet-printed, high-speed, flexible thin-film transistor made using single-walled carbon nanotube solution
Jones CS, et al.
Microelectronic Engineering, 87(3), 434-437 (2010)
High performance p-type organic thermoelectric materials based on metalloporphyrin/single-walled carbon nanotube composite films
Zhou Y, et al.
Journal of Power Sources, 423(6), 152-158 (2019)
Room temperature methane detection using palladium loaded single-walled carbon nanotube sensors
Lu Y, et al.
Chemical Physics Letters, 391(4-6), 344-348 (2004)
Growth of vertically aligned single-walled carbon nanotube films on quartz substrates and their optical anisotropy
Murakami Y, et al.
Chemical Physics Letters, 385(3-4), 298-303 (2004)
資料
Graphene nanoribbons (GNRs) are quasi-one-dimensional narrow strips of graphene comprised of sp2-hybridized carbon atoms arranged into hexagonal honeycomb lattice configurations.