Merck
901441
Sigma-Aldrich
トリ-tert-ブチルホスフィン 溶液
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
別名:
P(t-Bu)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H27P
CAS番号:
分子量:
202.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
製品901441は現在お客様の国では販売されていません。 製品に関するお問い合わせはこちら(テクニカルサービス)
フォーム
liquid
品質水準
反応適合性
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
濃度
1.0 M in 2-methyltetrahydrofuran
密度
0.853 g/mL
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as a solution in 2-methyltetrahydrofuran for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
6.8 °F
引火点(℃)
-14 °C
適用法令
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
Jan Code
901441-25ML:
901441-VAR:
901441-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)