Merck
901438
Sigma-Aldrich
トリ-tert-ブチルホスフィン 溶液
1.0 M in THF
別名:
P(t-Bu)3
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C12H27P
CAS番号:
分子量:
202.32
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
形状
liquid
品質水準
反応適合性
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
reaction type: Addition Reactions
reagent type: ligand
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Heck Reaction
reagent type: ligand
reaction type: Negishi Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Sonogashira Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Stille Coupling
reagent type: ligand
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
濃度
1.0 M in THF
密度
0.878 g/mL
官能基
phosphine
SMILES記法
CC(C)(C)P(C(C)(C)C)C(C)(C)C
InChI
1S/C12H27P/c1-10(2,3)13(11(4,5)6)12(7,8)9/h1-9H3
InChI Key
BWHDROKFUHTORW-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
アプリケーション
Valuable ligand for several coupling reactions. This product is offered as the THF solution for more convenient handling.
ピクトグラム
FlameHealth hazardCorrosionExclamation mark
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Pyr. Liq. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
補足的ハザード
保管分類コード
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
引火点(°F)
-0.4 °F
引火点(℃)
-18 °C
適用法令
PRTR
第一種指定化学物質
消防法
第4類:引火性液体
第一石油類
危険等級II
非水溶性液体
労働安全衛生法名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を表示すべき危険物及び有害物
労働安全衛生法名称等を通知すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
Jan Code
901438-VAR:
901438-BULK:
901438-25ML:
試験成績書(COA)