Merck
901215
Sigma-Aldrich
Ephos
≥95%
別名:
Dicyclohexyl(3-isopropoxy-2′,4′,6′-triisopropyl-[1,1′-biphenyl]-2-yl)phosphane
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥16,600
1 G
¥51,400
¥16,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥16,600
1 G
¥51,400
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H55OP
CAS番号:
分子量:
534.80
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352128
NACRES:
NA.22
¥16,600
出荷可能日2025年4月23日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder or crystals
反応適合性
reaction type: Buchwald-Hartwig Cross Coupling Reaction
reaction type: Heck Reaction
reaction type: Hiyama Coupling
reaction type: Negishi Coupling
reaction type: Sonogashira Coupling
reaction type: Stille Coupling
reaction type: Suzuki-Miyaura Coupling
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
reagent type: ligand
mp
161-162 °C
官能基
phosphine
SMILES記法
P(C4CCCCC4)(C3CCCCC3)c1c(cccc1c2c(cc(cc2C(C)C)C(C)C)C(C)C)OC(C)C
InChI
1S/C36H55OP/c1-24(2)28-22-32(25(3)4)35(33(23-28)26(5)6)31-20-15-21-34(37-27(7)8)36(31)38(29-16-11-9-12-17-29)30-18-13-10-14-19-30/h15,20-27,29-30H,9-14,16-19H2,1-8H3
InChI Key
FDAKNRLXSJBEFL-UHFFFAOYSA-N
関連するカテゴリー
アプリケーション
Buchwald ligand for Pd-catalyzed C–N cross-coupling between primary amines and aryl
halides to form 2-arylaminooxazoles. Catalyst system was reported with NaOPh (CDS001581).
Ephos can be used as a ligand in the palladium-catalyzed synthesis of 4-arylaminothiazoles and 2-arylaminooxazoles.[1]
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901215-1G:
901215-250MG:
901215-BULK:
901215-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Mechanistic Insight Leads to a Ligand That Facilitates the Pd?Catalyzed Formation of 2?(Hetero) Arylaminooxazoles and 4?(Hetero) Arylaminothiazoles.
Olsen E P, et al.
Angewandte Chemie (International Edition in English) (2017)
関連コンテンツ
Explore reliable, premium grade catalysis materials for your pharma or industrial project. Specialty chemicals and formulations are available in bulk quantities and volumes from a few grams to multi-metric tons with complete documentation to simplify your leap from development to commercialization.