Merck
すべての画像(4)
主要文書
安全性情報
901056
Sigma-Aldrich
Carbon nanotube sheet
aligned, size × thickness 50 mm × 50 mm × 1-5 μm
別名:
MWNT, 多層カーボンナノチューブ
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
1 EA
¥24,800
¥24,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
1 EA
¥24,800
About This Item
CAS番号:
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥24,800
出荷可能日2025年4月21日詳細
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
>95% (carbon)
抵抗性
10-1000 Ω/sq
サイズ×厚み
50 mm × 50 mm × 1-5 μm
直径
10-40 nm (carbon nanotubes)
SMILES記法
[C]
InChI
1S/C
InChI Key
OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
関連するカテゴリー
詳細
Multi-walled carbon nanotubes are aligned in a direction. The CNTs are just connected with van der Waals forces, and no binder material is used. The sheet shows high anisotropic transport properties, including electrical conductivity and thermal conductivity.
CNT has a multi-walled structure. Crystal quality of CNT is examined by Raman scattering measurement. Intensity ratio of G-peak (1580 cm-1) and D-peak (1350 cm-1) represents quality of graphitization of carbon materials. G/D of CNT is ~3, showing high crystal quality. The high crystallinity is supported by transmission electron microscopy.
調製ノート
Chemical Vapor Deposition (CVD) method.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
901056-1EA:
901056-BULK:
901056-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Anisotropic carbon nanotube papers fabricated from multiwalled carbon nanotube webs.
Inoue Y, et al.
Carbon, 49(7), 2437-2443 (2011)
資料
CNTアレイ:CVDにより成長した垂直配向ナノチューブ。イノベーションのために純粋な配向シートに引き出される。
CNT arrays: Vertically aligned nanotubes grown via CVD; drawn into pure, aligned sheets for innovations.
Professor Rivnay (Northwestern University, USA) discusses using organic mixed conductors as an alternative to efficiently bridge the ionic world of biology with contemporary microelectronics.
PEDOT:PSSや極性グリコール側鎖を持つ新規共役ポリマーは、電気化学的酵素センシングや低電力電気生理学的測定などへの応用が期待されています。
すべて表示
質問
  1. Hi Na Li, Do you have a SDS for the CNT sheet?
    1 回答
    1. 役に立ちましたか?