Merck
900937
Sigma-Aldrich
TBPe
greener alternative
sublimed
別名:
2,5,8,11-テトラ-tert-ブチルペリレン, 2,5,8,11-テトラキス(1,1-ジメチルエチル)ペリレン, TBP
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
250 MG
¥29,600
¥29,600
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
250 MG
¥29,600
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C36H44
CAS番号:
分子量:
476.73
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.23
¥29,600
出荷予定日2025年4月15日
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
99% (sublimed, HPLC)
フォーム
powder
環境により配慮した代替製品の特徴
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
環境により配慮した代替製品カテゴリ
SMILES記法
C(C)(C)(C)c1cc2c3c(c4c5c2cc(cc5cc(c4)C(C)(C)C)C(C)(C)C)cc(cc3c1)C(C)(C)C
InChI
1S/C36H44/c1-33(2,3)23-13-21-14-24(34(4,5)6)19-29-30-20-26(36(10,11)12)16-22-15-25(35(7,8)9)18-28(32(22)30)27(17-23)31(21)29/h13-20H,1-12H3
InChI Key
BFTIPCRZWILUIY-UHFFFAOYSA-N
類似した製品をお探しですか? 訪問 製品比較ガイド
詳細
メルクは、グリーンケミストリーの12原則の1つ以上に則った、より環境に配慮した製品(グリーン代替品)をお客様にお届けできるよう最善の努力をします。この製品はグリーン代替品の効率化カテゴリーに属し、「エネルギー効率のためのデザイン」に合致しています。電子を伝達する化学的機能性を有する電子伝達有機材料は、OLEDデバイスの電子伝達層として使用されます。 詳細はこちらをクリックしてください。
有機発光ダイオード(OLED)の電子輸送および正孔阻止材料。
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900937-250MG:
900937-BULK:
900937-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
この製品を見ている人はこちらもチェック
Slide 1 of 1
1 of 1
High efficiency blue fluorescent organic light-emitting diodes using a conventional blue fluorescent emitter.
Lee IH, et al.
Journal of Material Chemistry C, 3(34), 8834-8838 (2015)
Wook Song et al.
Advanced materials (Deerfield Beach, Fla.), 27(29), 4358-4363 (2015-06-17)
High quantum efficiency in blue and white fluorescence organic light-emitting diodes is achieved by developing a novel device architecture with fluorescent emitters doped in a thermally activated delayed fluorescent emitter as a host material.
Tetradentate Pt(II) complexes with 6-membered chelate rings: A new route for stable and efficient blue organic light Emitting Diodes.
Fleetham TB, et al.
Chemistry of Materials, 28(10), 3276-3282 (2016)
資料
Explore the eco-friendly potential of organic thin film transistors (OTFTs) for detecting chemical analytes, identifying viruses, and assisting in health diagnostics. This mini-review highlights challenges of achieving sustainability, safety, and biodegradability of each component of an OTFT sensor.
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。