アッセイ
98%
フォーム
solid
mp
>300 °C
λmax
526 nm
蛍光検出
λem ≤533 nm in chloroform
半導体特性
N-type (mobility=1.7 cm2/V·s)
SMILES記法
CCCCCCCCN1C(=O)c2ccc3c4ccc5C(=O)N(CCCCCCCC)C(=O)c6ccc(c7ccc(C1=O)c2c37)c4c56
InChI
1S/C40H42N2O4/c1-3-5-7-9-11-13-23-41-37(43)29-19-15-25-27-17-21-31-36-32(40(46)42(39(31)45)24-14-12-10-8-6-4-2)22-18-28(34(27)36)26-16-20-30(38(41)44)35(29)33(25)26/h15-22H,3-14,23-24H2,1-2H3
InChI Key
YFGMQDNQVFJKTR-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
ターゲットの組織
Respiratory system
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
個人用保護具 (PPE)
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
適用法令
Jan Code
663913-1G:
663913-VAR:
663913-BULK:
663913-500MG:
資料
Flexible electronic circuits, displays, and sensors based on organic active materials will enable future generations of electronics products that may eventually enter the mainstream electronics market.
Review the potential of self-assembled multilayer gate dielectric films fabricated from silane precursors for organic, inorganic, and transparent TFT and for TFT circuitry and OLED displays.
シラン前駆体から製造された自己組織化ナノ誘電体を用いた多層ゲート誘電膜の可能性と展望を簡単にまとめました。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.