グレード
sublimed grade
アッセイ
99%
形状
powder or crystals
mp
425-430 °C
半導体特性
P-type (mobility=2 cm2/V·s)
SMILES記法
c1ccc2cc3c(cc2c1)sc4c5cc6ccccc6cc5sc34
InChI
1S/C22H12S2/c1-3-7-15-11-19-17(9-13(15)5-1)21-22(23-19)18-10-14-6-2-4-8-16(14)12-20(18)24-21/h1-12H
InChI Key
CZWHMRTTWFJMBC-UHFFFAOYSA-N
シグナルワード
Warning
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
767638-500MG:
767638-BULK:
767638-VAR:
767638-100MG:
試験成績書(COA)
この製品を見ている人はこちらもチェック
資料
Plexcore® organic conductive inks are electronic grade inks formulated for use in the hole injection layers of OLEDs.
Sublimed materials for organic electronic devices such of OFETs and OTFTs allow the achievement of better electronic properties, and may help increase a device’s lifetime.
純度99.995%以上の3回昇華精製した高純度ペンタセンを用いて作製された有機薄膜トランジスタは、極めて高い性能を示しました。
Small molecular weight organic semiconductors are promising for flexible transistor applications in next-gen soft electronics.
関連コンテンツ
ディスプレイや照明としての普及が進んでいる有機ELデバイスの、学術論文や解説書等では詳細に記述されない「実験」について、可能な限り一般化して紹介しています。