Merck
900717
Sigma-Aldrich
N-((1S,2S)-1-((R)-4-Isopropyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2-methylbutyl)acetamide
≥95%
別名:
Chiral APAO ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C13H24N2O2
分子量:
240.34
UNSPSCコード:
12352200
NACRES:
NA.22
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-H Activation
reagent type: catalyst
white
官能基
amide
保管温度
2-8°C
SMILES記法
CC(C)[C@H]1N=C([C@@H](NC(C)=O)[C@@H](CC)C)OC1
アプリケーション
Chiral bidentate ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for enantioselective borylation of C(sp3)–H bonds. This acetyl-protected aminomethyl oxazoline (APAO) ligand was demonstrated to be compatible with carbocyclic substrates with both α-tertiary and α-quaternary carbon centers.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Not applicable
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.