Merck
900714
Sigma-Aldrich
N-((S)-1-((S)-4-Benzyl-4,5-dihydrooxazol-2-yl)-2,2-dimethylpropyl)acetamide
≥95%
別名:
Chiral MPAO ligand
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C17H24N2O2
CAS番号:
分子量:
288.38
UNSPSCコード:
12161600
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reaction type: C-C Bond Formation
reagent type: catalyst
reagent type: ligand
reaction type: C-H Activation
官能基
amide
phenyl
保管温度
2-8°C
アプリケーション
Chiral ligand developed by Jin-Quan Yu′s lab for Pd(II)-catalyzed enantioselective β-C(sp3)-H arylation, alkenylation, and alkynylation. This mono-protected aminomethyl oxazoline (MPAO) ligand was used in the challenging desymmetrization of isopropyl groups.
危険有害性情報
注意書き
危険有害性の分類
Aquatic Chronic 4
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900714-BULK:
900714-50MG:
900714-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
関連コンテンツ
Yu program focuses on efficient C–H bond activation for drug synthesis, using simple starting materials.