Merck
925500
Sigma-Aldrich
tBubpyCAMCN
≥95%
別名:
4,4′-Di-tert-butyl-2,2′-bipyridine-6-N-cyanocarboxamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
100 MG
¥19,700
500 MG
¥63,800
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
100 MG
¥19,700
500 MG
¥63,800
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C20H25N5
分子量:
335.45
UNSPSCコード:
12352129
NACRES:
NA.21
¥19,700
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥95%
フォーム
powder
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
251-263 °C
保管温度
−20°C
関連するカテゴリー
アプリケーション
tBubpyCAMCN is a bipyridine cyanocarboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
ピクトグラム
Skull and crossbones
シグナルワード
Danger
危険有害性情報
危険有害性の分類
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral
保管分類コード
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Jan Code
925500-BULK:
925500-100MG:
925500-500MG:
925500-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)