Merck
925519
Sigma-Aldrich
BpyCAM•HCl
別名:
2,2′-Bipyridine-6-carboxamidine
ログイン組織・契約価格を表示する
About This Item
実験式(ヒル表記法):
C11H11ClN4
CAS番号:
分子量:
234.68
MDL番号:
UNSPSCコード:
12352103
NACRES:
NA.22
フォーム
powder
品質水準
反応適合性
reagent type: catalyst
reaction type: Cross Couplings
mp
>215 °C
保管温度
−20°C
SMILES記法
NC(C1=CC=CC(C2=CC=CC=N2)=N1)=N.Cl
InChI
1S/C11H10N4.ClH/c12-11(13)10-6-3-5-9(15-10)8-4-1-2-7-14-8;/h1-7H,(H3,12,13);1H
InChI Key
DWSUJJYYHWLZMW-UHFFFAOYSA-N
アプリケーション
BpyCAM•HCl is a bipyridine carboxamidine ligand that enables nickel-catalyzed cross-electrophile couplings of diverse aryl and alkyl halides.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
925519-BULK:
925519-500MG:
925519-100MG:
925519-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)
文書ライブラリにアクセスする
Ana L Aguirre et al.
Chemistry (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 27(51), 12981-12986 (2021-07-08)
High-throughput experimentation (HTE) methods are central to modern medicinal chemistry. While many HTE approaches to C-N and Csp2 -Csp2 bonds are available, options for Csp2 -Csp3 bonds are limited. We report here how the adaptation of nickel-catalyzed cross-electrophile coupling of