安全性情報
900673
Sigma-Aldrich
Mixture of metal scavengers on silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.45 mmol/g
別名:
Si-Spectrum, SiliaMets® Spectrum
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,400
About This Item
UNSPSCコード:
12161600
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
シェルフライフ
2 yr (expiration date period)
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
表面積
480-550 m2/g
ポアサイズ
60 Å pore diameter
キャパシティ
≥0.45 mmol/g loading(molecular loading)
アプリケーション
It is a proprietary mixture of metal scavengers grafted on silica gel effective in complexing the following: Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ir, La, Li, Mg, Ni, Os, Pd, Pt, Rh, Ru, Sc, and Zn.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900673-10G:
900673-BULK:
900673-VAR:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)