Merck
900674
Sigma-Aldrich
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel
≥99%, molecular loading ≥0.41 mmol/g
別名:
Si-TAAcONa, SiliaMetS® TAAcONa
ログイン組織・契約価格を表示する
サイズを選択してください
10 G
¥12,400
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
サイズを選択してください
表示を変更する
10 G
¥12,400
About This Item
UNSPSCコード:
12352116
NACRES:
NA.22
¥12,400
Check Cart for Availability
バルクの問い合わせ
品質水準
アッセイ
≥99%
フォーム
powder
シェルフライフ
2 yr (expiration date period)
反応適合性
reagent type: catalyst
reagent type: chelator
ポアサイズ
60 Å pore size
キャパシティ
0.41 mmol/g loading(molecular loading)
溶解性
all common solvents: soluble (aqueous and organic)
かさ密度
635 g/L (typical tap density)
アプリケーション
Triaminetetraacetate, sodium salt-functionalized silica gel is a metal scavenger: Ca, Cu, Cs, Ir, Li, Mg, Ni, Os, Pd, and Sn.
注意
For prolonged storage, recommended conditions are to store product in a cool place (<8 °C) under inert atmosphere (argon) when possible.
法的情報
SiliaMetS is a registered trademark of Silicycle, Inc.
保管分類コード
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Jan Code
900674-VAR:
900674-10G:
900674-BULK:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
試験成績書(COA)