745111
別名:
PhosphonicS™ SEM26
745111-10G
¥35,900
1 of 10
Sigma-Aldrich
900680
DMT-functionalized silica gel
538086
3-メルカプトプロピル-修飾シリカゲル
900673
Mixture of metal scavengers on silica gel
745332
Methyl thiourea ethyl sulfide ethyl Silica
655422
QuadraPure® TU
471283
トリエチルアミン
465178
2,2′-(エチレンジオキシ)ジエタンチオール
381462
ペンタエリトリトールテトラキス(3-メルカプトプロピオナート)
261971
トリシクロヘキシルホスフィン
N7524
ビス(シクロペンタジエニル)ニッケル(II)
powder
200
0.7-1.3 mmol/g loading
≥45 μm (95%)
Danger
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Skin Sens. 1
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
名称等を表示すべき危険物及び有害物
名称等を通知すべき危険物及び有害物
745111-VAR: 745111-BULK: 745111-10G: 745111-50G:
最新バージョンのいずれかを選択してください:
適切なバージョンが見つかりませんか。